ARK2176
Galactose, pflanzlich
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
D-(+)-Galactose, Galactose
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
Endotoxin; tested
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Eignung
suitable for manufacturing use
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)