Merck
RES1513C-A7
SAFC
L-Cystin Dihydrochlorid, ohne aus Tieren gewonnenen Bestandteilen
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
L-Cystin -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
313.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Beschreibung
Non-Animal Derived
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, microbial, and trace metals, tested
Eignung
suitable for manufacturing use
Fremdaktivität
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES String
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChIKey
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
L-Cystin ist ein Schwefel, der nicht-essenzielle Aminosäuren enthält. Es wird als Komponente von Zellkulturmedien und als Rohstoff für die kommerzielle biopharmazeutische Herstellung von therapeutischen rekombinanten Proteinen und monoklonalen Antikörpern verwendet. L-Cystin Dihydrochlorid ist eine modifizierte Form von L-Cystin mit verbesserter Löslichkeit.
Verpackung
Dieses Produkt ist in den folgenden Packungsgrößen erhältlich:
RES1513C-A701X: Behälter mit 100 g
RES1513C-A704X: Behälter mit 10 kg
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable