GE17-0554-02
Agarose NA
Cytiva 17-0554-02, pack of 100 g
Synonym(e):
Agarose gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0554-02
Farbe
White
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
For preparative work, an Agarose with Low gelling temperature should be used. Agarose Prep has Low melting and gelling points.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly suitable for DNA/RNA applications.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
Verwandter Inhalt
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels