Wichtige Dokumente
936723
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721 ChemBeads
Synonym(e):
Hoveyda-Grubbs Catalyst®M72 SI(o-Tol) (C571)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
SMILES String
Cl[Ru](C1N(C2=CC=CC=C2C)CCN1C3=CC=CC=C3C)(O4C(C)C)(Cl)=CC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C17H19N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-7-3-5-9-16(14)18-11-12-19(13-18)17-10-6-4-8-15(17)2;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h3-10,13H,11-12H2,1-2H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
AFQRYTARHOMPFY-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)