Wichtige Dokumente
90383
Chlortriethylsilan
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
TESCl, Triethylchlorsilan
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F
Flammpunkt (°C)
30 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs