Merck
75986
Sigma-Aldrich
Chlortriethylsilan
Wacker Chemie AG, ≥99.0%
Synonym(e):
Silan E3, TESCl, Triethylchlorsilan
Größe auswählen
500 G
CHF 362.00
5 KG
CHF 3’440.00
CHF 362.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 362.00
5 KG
CHF 3’440.00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.72
Beilstein:
1732860
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 362.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chlorotriethylsilane may be used to catalyze transesterification of triglycerides of natural refined sunflower oil with alcohols to synthesize fatty acid esters[1] It may also be used as a silylating agent to synthesize triethylsilylated cellulose acetate.[2]
Sonstige Hinweise
Preise für Bulkgebinde auf Anfrage
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F
Flammpunkt (°C)
30 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis, characterization, and gas permeation properties of the silyl derivatives of cellulose acetate.
Morita R, et al.
Journal of Membrane Science, 305(1-2), 136-145 (2007)
Sustainable formation of fatty acid alkyl esters by transesterification of triglycerides with chlorotrimethylsilane.
Salvini A
Royal Society of Chemistry Advances, 2(11), 4864-4868 (2012)