Fortfahren mit
89166
Legionellen-Supplement (Doppelpack)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Legionella BCYE-Wachstums-Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 106.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
CHF 106.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
1 Vial ausreichend für 500 mL Medium
Teil A:
L-Cystein-hydrochlorid 200.00 mg
Destilliertes Wasser 5.00 mL
Teil B:
Eisendiphosphat, löslich 125.00 mg
Destilliertes Wasser 5.00 mL
Application
Ein Anreicherungssupplement, das für verstärktes Wachstum von Legionella-Arten enpfohlen wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4375394029C8721
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Pseudomonas spp.
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)