Merck
86835
Supelco
Tetrabutylammoniumacetat
for electrochemical analysis, ≥99.0%
Größe auswählen
25 G
CHF 393.00
CHF 393.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 393.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.51
Beilstein:
3599376
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
CHF 393.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
Löslichkeit
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly brown
SMILES String
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
  • Improved Process for the Synthesis of 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanal for More Sustainable Production of Cinacalcet HCl.: In dieser Forschungsarbeit wird ein verbesserter synthetischer Weg unter Verwendung von Tetrabutylammoniumacetat beschrieben. Dabei liegt der Fokus auf der Effizienz und Nachhaltigkeit in pharmazeutischen Herstellungsprozessen (Rathod et al., 2023).
  • Anion-exchange Facilitated Selective Extraction of Sulfate and Phosphate by Overcoming the Hofmeister Bias.: Diese Studie untersucht selektive Extraktionsprozesse, die durch Tetrabutylammoniumacetat verstärkt werden, was für Anwendungen in der Umwelt- und analytischen Chemie nützlich ist (Gogoi et al., 2023).
  • Synthesis of Enamines, Aldehydes, and Nitriles from CO2: Scope of the One-Pot Strategy via Formamides.: Diese Studie stellt eine neuartige Strategie der Ein-Topf-Synthese unter Verwendung von Tetrabutylammoniumacetat vor und demonstriert dessen Vielseitigkeit in der organischen Synthese (Nakaoka et al., 2023).
  • All-Inorganic Perovskite Solar Cells with Tetrabutylammonium Acetate as the Buffer Layer between the SnO2 Electron Transport Film and CsPbI3.: Diese Forschungsarbeit zeigt die Anwendung von Tetrabutylammoniumacetat zur Verbesserung der Effizienz von Perowskitsolarzellen, was einen bedeutenden Fortschritt im Bereich erneuerbarer Energietechnologien darstellt (Zhong et al., 2022).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michelle L Ingalsbe et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 4984-4987 (2009-08-08)
Due to the increasing number of strains of drug-resistant bacteria, the development of new antibiotics has become increasingly important. The antibacterial properties of quaternary amines and their derivatives on both Gram-positive and Gram-negative bacteria are well known. However, an encompassing
Łukasz Orzeł et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(13), 6012-6022 (2015-02-28)
The nature of chlorophyll interactions with copper(II) ions varies considerably in organic solvents, depending on the dominant coordinative form. Besides formation of the metallo tetrapyrrolic complex, Cu(II) ions can cause oxidation of the pigment, reversible or irreversible, which can lead