Merck
230189
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumhydroxid -Lösung
greener alternative
1.0 M in methanol
Synonym(e):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
Größe auswählen
100 ML
CHF 109.00
250 ML
CHF 177.00
800 ML
CHF 456.00
4 X 100 ML
CHF 460.00
1 L
CHF 567.00
8 L
CHF 3’320.00
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 109.00
250 ML
CHF 177.00
800 ML
CHF 456.00
4 X 100 ML
CHF 460.00
1 L
CHF 567.00
8 L
CHF 3’320.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 109.00
Voraussichtliches Versanddatum21. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.0 M in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.3775
Dichte
0.83 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumhydroxid ist ein quaternäres Ammoniumsalz, das hauptsächlich als starke Base und Phasentransferkatalysator eingesetzt wird.[1]
Tetrabutylammoniumhydroxid-Lösung dient als Phasentransferkatalysator bei der Umesterung von Sojaöl.[2]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt ist hocheffizient und verbessert die katalytische Effizienz. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Tetramethylammoniumhydroxid-Lösung (1 M in Methanol) kann als Basis für die Synthetisierung von Ringmethyl und methylendeuterierten Porphyrinen und Metallporphyrinen verwendet werden.[3] Außerdem eignet sie sich als Initiator der Pfropfpolymerisation zwischen Pivalolacton und Poly(ethylen-co-vinylacetat-co-methacrylsäure).[4]
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rapid transesterification of soybean oil with phase transfer catalysts
Zhang Y, et al.
Applied Catalysis A: General, 366(1), 176-183 (2009)
Block and Graft Copolymers of Pivalolactone. 3. Grafts on Ethylene Copolymers
Sundet SA
Macromolecules, 11(1), 146-149 (1978)
Tetrabutylammonium Hydroxide
Bos ME
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2001)
Rapid base-catalyzed deuterium exchange at the ring-adjacent methyl and methylene positions of octaalkyl and natural-derivative porphyrins and metalloporphyrins.
Godziela GM, et al.
Inorganic Chemistry, 25(23), 4286-4288 (1986)
B B Y Lau et al.
Bioresource technology, 197, 252-259 (2015-09-08)
Aqueous solutions of tetrabutylphosphonium hydroxide have been evaluated as pretreatment media for rice husks, prior to sulphuric acid hydrolysis or cellulase enzymatic hydrolysis. Varying the water:tetrabutylphosphonium hydroxide ratio varied the rate of delignification, as well as silica, lignin and cellulose
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf