Wichtige Dokumente
16230
4-Bromanilin
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1-Amino-4-bromobenzene, p-Bromoaniline
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-62 °C (lit.)
63-65 °C
Löslichkeit
ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChIKey
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?