Merck
1.01900
Supelco
Dimethylsulfoxid
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Größe auswählen
0.5 L
CHF 181.00
1 L
CHF 306.00
2.5 L
CHF 635.00
CHF 181.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.5 L
CHF 181.00
1 L
CHF 306.00
2.5 L
CHF 635.00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-664-3
NACRES:
NA.03
CHF 181.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
according to Ph. Eur.
according to USP
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Wirksamkeit
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
GC-HS: suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤3.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
Kinematische Viskosität
2.14 cSt
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 87 °C
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv Lösungsmittel für die Headspace-Gaschromatographie werden speziell für die Analyse von Lösungsmittelrückständen
in Arzneistoffen, Hilfsstoffen und Arzneimittelprodukten nach ICH, Ph Eur und USP entwickelt - SupraSolv Headspace-Lösungsmittel werden auf alle von der ICH
definierten Lösungsmittelrückstände geprüft.
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Spezifikationen
Sättigungskonzentration in der Luft: 8,0 g/m3 (20 °C)
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 3,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,05 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
GC/HS (jeder Lösungsmittelrückstand der Klasse 1 gemäß ICH): ≤ 1 µg/g
GC/HS (jeder Lösungsmittelrückstand der Klasse 2 gemäß ICH): ≤ 10 µg/g
GC/HS (jeder Lösungsmittelrückstand der Klasse 3 gemäß ICH): ≤ 50 µg/g
Als Lösungsmittel zur Analyse von Lösungsmittelrückständen der ICH-Klassen 1, 2 und 3 gemäß Ph Eur und USP geeignet.
Ameisensäure, Essigsäure, Dimethylacetamid und Cumol wurden nicht nachgewiesen.
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf