R3875
L-Rhamnose Monohydrat
≥99%
Synonym(e):
6-Deoxy-L-mannose, L(+)-Rhamnopyranose
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
oranges
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
90 °C
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChIKey
BNRKZHXOBMEUGK-NRBMBCGPSA-N
Anwendung
- im Biofilmverstärkungs-Assay in S. pneumonia
- als Zuckergetränk für Menschen, die sich einem Darmwand-Permeabilitätstest unterziehen
- zur Erzeugung einer Standardkurve in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
WGK
WGK 3