Wichtige Dokumente
70162
Nalidixinsäure
≥99.0% (T)
Synonym(e):
1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-on-3-carbonsäure, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (T)
mp (Schmelzpunkt)
227-229 °C (lit.)
228-230 °C
Löslichkeit
chloroform: 20 mg/mL, clear
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES String
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
InChIKey
MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)