Fortfahren mit
P5396
Phosphomycin Dinatriumsalz
antibacterial MurA inhibitor
Synonym(e):
(−)-(1R,2S)-(1,2-Epoxypropyl)-phosphonsäure, Fosfomycin, Phosphomycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5Na2O4P
Molekulargewicht:
182.02
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-409-2
Beilstein/REAXYS Number:
4604425
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].C[C@@H]1O[C@@H]1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.2Na/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);;/q;2*+1/p-2/t2-,3+;;/m0../s1
InChI key
QZIQJIKUVJMTDG-JSTPYPERSA-L
Application
Phosphomycin, auch als Fosfomycin bekannt, ist ein Antibiotikum, das von Streptomyces fradiae erzeugt wird. Es wird zur Behandlung von unkomplizierten Harnwegsinfektionen eingesetzt. Es wird für Empfindlichkeitsprüfungen von Klebsiella pneumoniae[1] und zur Untersuchung von In-vitro-Empfindlichkeitsprüfverfahren für Fosfomycin trometamol[2] eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Antibiotikum, das in der Niere und Blase konzentriert ist; verringert die Nephrotoxizität und Ototoxizität von platinhaltigen Antitumormitteln. Fosfomycin ist ein Phosphoenolpyruvatanalogon, das UDP-GlcNAc-Enolpyruvyltransferase (MurA), ein Enzym, das an der Biosynthese der Bakterienzellwand beteiligt ist, irreversibel hemmt. Folglich wird die Produktion von N-Acetylmuraminsäure, einem essenziellen Bestandteil der Peptidoglykanzellwand, gehemmt.
Other Notes
1 g, 5 g, 50 g
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
34089Y00007821235999
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I want to know the potency of fosfomycin P5396-1G please tell the potency of this product
    1 answer
    1. This product is not tested for potency on a lot-to-lot basis. However, historical information reports potencies ranging from 710-740 mcg/mg.