67996
Tris-Acetat-EDTA-Puffer-Konzentrat
for Northern and Southern blotting, solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
50x Concentrate
Form
solution
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH-Wert
8.3±0.2 (25 °C)
Dichte
1.09 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.