Merck
M5500
Sigma-Aldrich
Melibiose
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
α-D-Melibiose Hydrat, 6-α-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose, 6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
182 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES String
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-;/m0./s1
InChIKey
CHIDEFLSUMQFBY-CQIZOMOZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Melibiose ist ein Kohlenstoffsubstrat. [1]
Anwendung
Melibiose wurde in einer Studie zur Verbesserung der Herstellung von benzoylierten Ethyl-1-thioglykosiden eingesetzt. [2] Es wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Auswirkung der Wasserplastifizierung auf die molekulare Mobilität und Kristallisationstendenz von amorphen Disacchariden verwendet. [3]
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ville Petteri Heljo et al.
Pharmaceutical research, 29(10), 2684-2697 (2011-12-29)
To study how water plasticization affects the molecular mobility and crystallization tendency of freeze-dried trehalose, sucrose, melibiose and cellobiose. Freeze-dried disaccharides were subjected to different relative humidity atmospheres and their physical stabilities were evaluated. Lyophilizate water sorption tendencies and glass
Both Plant and Bacterial Nitrate Reductases Contribute to Nitric Oxide Production in Medicago truncatula Nitrogen-Fixing Nodules
Horchani, F., et al.
Annual review of plant physiology and plant molecular biology, 155, 1023-1036 (2011)
Activity of MUC1 cancer antigen-binding plasma anti-α-galactoside antibody correlates inversely with size of autologous lipoprotein(a).
Jessy John et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244(11), 893-900 (2019-08-10)
Parameswaran Hariharan et al.
BMC biology, 16(1), 85-85 (2018-08-05)
Membrane lipids play critical roles in the structure and function of membrane-embedded transporters. Salmonella typhimurium MelB (MelBSt) is a symporter coupling melibiose translocation with a cation (Na+, Li+, or H+). We present an extensive study on the effects of specific
Ville Aumala et al.
ChemSusChem, 12(4), 848-857 (2018-12-28)
Plant-derived carbohydrates are an abundant renewable resource. Transformation of carbohydrates into new products, including amine-functionalized building blocks for biomaterials applications, can lower reliance on fossil resources. Herein, biocatalytic production routes to amino carbohydrates, including oligosaccharides, are demonstrated. In each case