Merck
56681
Supelco
Kohlenwasserstoff-Kit nach DIN EN 14039/ISO 16703
Synonym(e):
Abfall-Kohlenwasserstoff-Gehalt in Abfall und Böden nach DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Alkan-Gehalt in Abfall und Böden nach DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineralöl-Gehalt in Abfall und Böden nach DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
Größe auswählen
1 KIT
CHF 762.00
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 762.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
NACRES:
NA.21
CHF 762.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Agentur
DIN
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
Verwandte Kategorien
Anwendung
The hydrocarbon kit is intended to be used for the determination of hydrocarbons in solid waste, within a boiling point range of 175 °C to 525 °C, by gas chromatography and in accordance with DIN EN 14039 and ISO 16703. The hydrocarbons include n-alkanes from C10H22 to C40H82, isoalkanes, cycloalkanes, alkyl benzenes, alkyl napthalenes, and polycyclic aromatic compounds.
Komponenten
Kit entält:
Mineralöl Standard für Kalibration 8 mg/mL in Heptan
Alkan Standardlösung
Heptan
Standardlösung für die Bestimmung der Retentionszeit
Florisil® Tuben
Rechtliche Hinweise
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Special mineral oil standard mixtures are gravimetrically produced for calibration.