Fortfahren mit
UST122
Standard für aromatischen Kohlenwasserstoff
certified reference material, 1000 μg/mL in methylene chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 91.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of × 1.5 mL
manufacturer/tradename
RTC UST-122
concentration
1000 μg/mL in methylene chloride
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UST157
description
certified reference material, 1000 μg/mL in methylene chloride
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
petroleum
format
single component solution
format
matrix material
Quality Level
300, 100
Quality Level
300, 100
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Analyt
Beschreibung
  • Acenaphthene
  • Acenaphthylene
  • Anthracene
  • Benz[a]anthracene
  • Benzo[b]fluoranthene
  • Benzo[ghi]perylene
  • Benzo[k]fluoranthene
  • Chrysene
  • Dibenz[a,h]anthracene
  • Fluoranthene
  • Fluorene
  • Indeno[1,2,3-cd]pyrene
  • Naphthalene
  • Phenanthrene
  • Pyrene
Alle anzeigen (15)
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)