18602
Mineralöl Standard Mischung Typ A und B für EN ISO 9377-2
analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EN 9377-2
ISO
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.686 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?