55097
Glycin -Lösung
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
liquid
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids, peptides, proteins
Konzentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChIKey
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?