Wichtige Dokumente
53729
Cysteamin -hydrochlorid
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
2-Amino-ethanthiol -hydrochlorid, 2-Mercapto-ethylamin -hydrochlorid, Decarboxycystein -hydrochlorid, Thioethanolamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Konzentration
30.6-31.80 % (w/w) (AT)
Verunreinigungen
residual solvents (tert.-butylmethyl ether)
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine (GC, rel.)
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
Verlust
≤1.0% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C
Kationenspuren
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChIKey
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
solubility: colorless, clear (≤3.5 NTU), 3.408 g in 30 mL H2O (1M)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?