Merck
487155
Supelco
Iodmethan-13C-Lösung
NMR reference standard, 99 atom % 13C (iodomethane-13C), 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CH3I
Molekulargewicht:
142.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % 13C (iodomethane-13C)
Zusammensetzung
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Konzentration
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
3 mm × 8 in.
Anwendung(en)
agriculture
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Indirekter Nachweis
Menge
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2