Wichtige Dokumente
703346
Iodmethan-13C-Lösung
NMR reference standard, 1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D), chromium (III) acetylacetonate 0.2 %, trimethyl phosphite 1 %, 99 atom % 13C, NMR tube size 6.5 mm × 8 in.
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solution
Zusammensetzung
chromium (III) acetylacetonate, 0.2%
trimethyl phosphite, 1%
Konzentration
1% in chloroform-d ("100%", 99.96 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
6.5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1
InChIKey
INQOMBQAUSQDDS-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)