Merck
47885
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyd-bis(dimethylacetal)
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-buten
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.21
Beilstein:
1723349
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
bp
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChIKey
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Sonstige Hinweise
Starting material for preparing the unstable mono-acetal, a versatile building block; Synthesis of chiral cyclic N,O-acetals employed in asymmetric reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 44, 5929-5929 (1988)
G.M. Coppola
Synthesis, 1021-1021 (1984)
S. Cardani et al.
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
R. Gree et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4983-4983 (1986)