46263
17α-Ethinylestradiol
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
17α-Ethinyl-1,3,5(10)-oestratrien-3,17β-diol, 19-Nor-1,3,5(10),17α-pregnatrien-20-in-3,17-diol, Ethinyloestradiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
182-183 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?