Wichtige Dokumente
44638
3-(Methylthio)propionaldehyd
analytical standard
Synonym(e):
3-(Methylmercapto)propionaldehyd, 3-(Methylthio)propanal, Methional, NSC 15874
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
760 mmHg ( 165 °C)
Assay
≥97.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.483 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
Dichte
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3
InChIKey
CLUWOWRTHNNBBU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)