Merck
19422
Supelco
1-Butanol
analytical standard
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
969148
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
Assay
≥99.9% (GC)
Selbstzündungstemp.
649 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
11.2 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
n20/D 1.399
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Butanol, Alkohol mit höherer Energiedichte, geringerem Dampfdruck und geringer Hygroskopie. 1-Butanol ist ein potenzieller Kraftstoffersatz für Benzin. Es wird auch als Rohstoff zur Herstellung von Chemikalien eingesetzt. Es wird über zwei Wege hergestellt: den synthetischen 2-Ketosäurenweg und den CoA-abhängigen Weg. Es kann auch durch Fermentation von aus Biomasse gewonnenen Kohlenhydraten hergestellt werden.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Anwendung
Es wurde als Bestandteil bei der Herstellung des internen Standards für die Analyse von fettlöslichen Vitaminen mittels mizellarer elektrokinetischer Chromatografie (MEKC) eingesetzt.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Metabolic engineering of< i> Escherichia coli</i> for 1-butanol and 1-propanol production via the keto-acid pathways.
Shen, Claire R., and James C. Liao.
Metabolic engineering, 10.6, 312-320 (2008)
Production of dimethylfuran for liquid fuels from biomass-derived carbohydrates.
Roman-Leshkov, Yuriy, et al.
Nature, 447.7147, 982-985 (2007)
Metabolic engineering of cyanobacteria for 1-butanol production from carbon dioxide.
Lan, Ethan I., and James C. Liao.
Metabolic engineering, 13.4, 353-363 (2011)
S Pedersen-Bjergaard et al.
Journal of chromatography. A, 876(1-2), 201-211 (2000-05-24)
Microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) was carried out in a pH 2.5 phosphate buffer to effectively suppress the electroosmotic flow (EOF). With 66.6% (w/w) 25 mM phosphate buffer pH 2.5, 20.0% (w/w) 2-propanol, 6.6% (w/w) 1-butanol, 6.0% (w/w) sodium lauryl sulphate
Joel G Davis et al.
Nature, 491(7425), 582-585 (2012-11-23)
Hydrophobic hydration is considered to have a key role in biological processes ranging from membrane formation to protein folding and ligand binding. Historically, hydrophobic hydration shells were thought to resemble solid clathrate hydrates, with solutes surrounded by polyhedral cages composed