Merck
BR61750
BRAND® sterilization indicator tape
crepe paper, self-adhesive
Synonym(e):
Sterilization indicator tape
About This Item
UNSPSC-Code:
55121611
NACRES:
NB.35
Materialien
paper
Leistungsmerkmale
crepe paper
self-adhesive
Verpackung
pkg of 1 roll
Hersteller/Markenname
BRAND 61750
Größe
50 m × 19 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Containing thermo-active pigments. The white colored strips turn brown after autoclaving (121°C: after 20 min. approx., 134°C: after 5 min. approx.).
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.