Merck
82059
Supelco
2-Methyl-1-propanol
analytical standard
Synonym(e):
Isobutanol, Isobutylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1730878
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Selbstzündungstemp.
801 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
10.6 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
bp
108 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-1-Propanol ist ein potenzieller Biotreibstoff, der als Hauptprodukt des Hefepilzes Saccharomyces cerevisiae mithilfe von Glycin als Substrat über den Glycinzersetzungsweg gewonnen werden kann. Es kann auch aus dem Disaccharid Cellobionsäure (CBA) in Escherichia coli mithilfe des ascB-Gens, das in erster Linie für den CBA-Stoffwechsel in E. coli verantwortlich ist, gewonnen werden.
2-Methyl-1-Propanol kann durch die Hydroformylierung von Alkenen, insbesondere mit einem Brenngasgemisch, und Kohlenstoffmonoxid als Hauptreaktionsmittel gewonnen werden.
Anwendung
2-Methyl-1-Propanol kann als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in Umweltproben mit der Gas-Chromatographie-Lichtwellenleiter(GC-OF)-Methode eingesetzt werden. Die gewonnenen Analyseergebnisse werden mit der Gas-Chromatographie-Flammenionisationsdetektor(GC-FID)-Methode verglichen. Es kann auch als Analysereferenzstandard zur Quantifizierung des Analyten als Zersetzungsprodukte von Alkylnitriten in biologischen Flüssigkeiten mit der Gas-Chromatographie (GC) mit kryogener Heißfalle eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
SPR Catalysis V26 (2014)
Sensitive analysis of alkyl alcohols as decomposition products of alkyl nitrites in human whole blood and urine by headspace capillary GC with cryogenic oven trapping
Watanabe-Suzuki K, et al.
Journal of Chromatographic Science, 41(2), 63-66 (2003)
A novel pathway to produce butanol and isobutanol in Saccharomyces cerevisiae
Branduardi P, et al.
Biotechnology for Biofuels, 6(1), 68-68 (2013)
Comparison of a gas chromatography-optical fibre (GC-OF) detector with a gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) for determination of alcoholic compounds in industrial atmospheres
Silva BIL, et al.
Talanta, 76(2), 395-399 (2008)
Isobutanol production from cellobionic acid in Escherichia coli
Desai HS, et al.
Microbial cell factories, 14(1), 52-52 (2015)
Artikel
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.