Merck
74041
Sigma-Aldrich
Sterilitätsindikator (Dampfsterilisation)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Sporenstreifen (für Dampf-Sterilisierung)
Größe auswählen
25 STRIPS
CHF 27.00
CHF 27.00
Versandbereit am02. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 STRIPS
CHF 27.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
CHF 27.00
Versandbereit am02. April 2025Details
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Diese Indikatorstäbchen sind mit Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) Sporen beschichtet und einzeln in Briefchen abgepackt. Jedes Stäbchen trägt 1 Mio. Sporen auf sich Bacillus stearothermophilus ist eine thermophile Spezies, die bei Temperaturen von 65°C und darüber noch wachsen kann. Seine Sporen sind extrem widerstandsfähig und werden benutzt, um die Wirksamkeit von Autoklaven zu testen. Der Indikator ist wie der vom U.S. Militär spezifizierte (MIL-S-36586) und entspricht der GMP-Anforderung der U.S. FDA.
Verpackung
Packung mit 25 Teststäbchen
Dimension Umverpackung (2 Streifen): 46x70 mm
Dimension Teststreifen: 33x7 mm
Komponenten
Bacillus stearothermophilus (ATCC 7953) Sporen, imprägniert auf Papierstreifen (1 Mio.Sporen/Streifen)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the dimensions (length x width) of the sterility indicator strips?
    1 answer
    1. The strips are packed in a pouch. The dimensions of each pouch (two pouches) are:
      - Length: 79 mm
      - Width: 50 mm
      Within each pouch is the strip bearing spores with the following dimensions:
      - Length: Approximately 34.4 mm
      - Width: 5 mm
      - Thickness: 0.91 mm
      Helpful?
  2. Erfüllt das Produkt DIN EN ISO 11138-3?
    1 answer
    1. This product is measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory. Please see the Quality & Regulatory information under the "ISO certificated and Site Quality Self-Assessments" section in the link below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/iso-certificates.