Wichtige Dokumente
44579
Drierite™
drying agent
Synonym(e):
Calciumsulfat, Gypsum
Empfohlene Produkte
Qualität
drying agent
Partikelgröße
10-20 mesh
SMILES String
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The ontogeny of personality in the wild guinea pig.
Animal behaviour, 90, 131-139 (2014)
GAS CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF LOWER ALCOHOLS IN BIOLOGIC SAMPLES.
Clinical chemistry, 10, 429-432 (1964-05-01)
Enthalpies of vaporization of organic compounds.
Acta Chemica Scandinavica, 24, 145-149 (1970)
The analysis of carbon monoxide in urban air at the ppm level, and the normal carbon monoxide value.
Journal of the Air Pollution Control Association, 16(3), 135-139 (1966-03-01)
Respirometry: anhydrous drierite equilibrates with carbon dioxide and increases washout times.
Physiological and Biochemical Zoology : Pbz, 79(5), 977-988 (2006)