Merck
371238
Labclear Gasfilter
Refillable, weight 400 g(volume)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
L × T
14 in. × 2 in.
Gewicht
400 g(volume)
Allgemeine Beschreibung
Entfernt Wasser, Öl und andere Materialien aus inerten Trägergasen, wie N2, He, oder Ar. Die Filter enthalten eine Mischung von Drierite und 13X Molekularsieben. Der nachfüllbare Filter und der Einwegfilter sind bei 8,6 bar und bis 38°C getestet. Ausgestattet mit 6,4mm- Kompressions-Fitting.
Rechtliche Hinweise
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable