Wichtige Dokumente
43805
Omeprazol-5-carbonsäure Dinatriumsalz
analytical standard
Synonym(e):
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-sulfinyl]-methyl}-5-methyl-3-pyridincarbonsäure Dinatriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[S](=O)(Cc6ncc(c(c6C)OC)C(=O)[O-])c4[nH]c5c(n4)cc(cc5)OC.[S](=O)(Cc3ncc(c(c3C)OC)C(=O)[O-])c1[nH]c2c(n1)cc(cc2)OC
InChI
1S/2C17H17N3O5S.2Na/c2*1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)25-3)8-26(23)17-19-12-5-4-10(24-2)6-13(12)20-17;;/h2*4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22);;/q;;2*+1/p-2
InChIKey
TUCNPUIUNPRUHQ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)