Wichtige Dokumente
325384
N-Methylsuccinimid
99%
Synonym(e):
1-Methyl-2,5-pyrrolidinedione, N-Methyl-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
234-235 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
imide
SMILES String
CN1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C5H7NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H2,1H3
InChIKey
KYEACNNYFNZCST-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?