Merck
436674
Supelco
Amberlite FPA66 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh, anionic
Synonym(e):
strong cation exchange resin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
product name
AmberLite FPA66 Anionenaustauschharz freie Base,
Form
beads
Qualitätsniveau
Parameter
60 °C OH- form max. temp.
Feuchtigkeit
40-46%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Aktive Matrixgruppe
polyamine functional group
Partikelgröße
300-1200 μm
50-125 mesh
Betriebs-pH-Wert
0-7
Kapazität
1.35 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dieses Harz wurde weder speziell behandelt oder gereinigt. Wir empfehlen, dass es vor Verwendung geeigneten Wasch- und Reinigungsschritten unterzogen wird.
Spezifikation.
Anwendung
AmberLite FPA66 Anion Exchnage Resin free base was used to prepare a catalyst during the production of myrtanal.
Schwach basischer Anionentauscher für die Entaschung und Mischbett-Polierung von fructosereichem Maissirup; erfüllt die Anforderungen der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Transformation of Biomass Products into Fine Chemicals Catalyzed by Solid Lewis-and Br?nsted-acids.
Corma, Avelino, Michael Renz, and Manuel Susarte.
Topics in Catalysis, 52, 1182-1189 (2009)