44425
Amberlite™ HPR4811 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Synonym(e):
Dowex Marathon™ 11 Chlorid-Form
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Amberlite™ HPR4811 Cl Anionenaustauschharz, Anion Exchange Resin
Form
solid
Feuchtigkeit
48-58%
Verlust
~55% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
trimethylbenzylammonium functional group
Partikelgröße
25-30 mesh
500-600 μm
Kapazität
1.3 meq/mL by wetted bed volume
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)