Wichtige Dokumente
363855
2,3,5,6-Tetrafluor-4-hydroxybenzoesäure Hydrat
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
104-107 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
O.OC(=O)c1c(F)c(F)c(O)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F4O3.H2O/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10;/h12H,(H,13,14);1H2
InChIKey
BTXKLSXOHABRQQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?