Merck
43530
Supelco
Reserpin-Standard für LC- MS
analytical standard, for LC-MS
Synonym(e):
Reserpin, (3β, 16β, 17α, 18β, 20α)-11,17-Dimethoxy-18-[(3,4,5-trimethoxybenzoyl)oxy]yohimban-16-carbonsäure-methylester
Größe auswählen
4.5 ML
CHF 256.00
CHF 256.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4.5 ML
CHF 256.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H40N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
608.68
Beilstein:
102014
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
CHF 256.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
5 mg/L in water: isopropyl alcohol (1:1)
Methode(n)
LC/MS: suitable
mp (Schmelzpunkt)
~265 °C (dec.)
Eignung
corresponds for mass spectrometry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5cc(OC)ccc45)[C@H]3C[C@@H]2[C@@H]1C(=O)OC)OC(=O)c6cc(OC)c(OC)c(OC)c6
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
InChIKey
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reserpin ist ein 36-Carbon-Indol-Alkaloid, das hauptsächlich als tranquilisierender Wirkstoff in Arzneimitteln verwendet wird. Es wird vor allem als Arzneistoff für Hypertonie eingesetzt.[1]
Anwendung
Es wurde als Massenkalbrierungsstandard bei der koppelnden Kapillarelektrophorese mittels Elektrosprayionisation-Flugzeit-Massenspektrometrie (CE-TOFMS) verwendet, um das Problem der abnehmenden Sensitivität bei der Detektion der Metabolom-Differenzanzeige zu umgehen.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Hemmt die vesikuläre Aufnahme von Catecholaminen und Serotonin.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stimulation of reserpine biosynthesis in the callus of Rauvolfia tetraphylla L. by precursor feeding.
Anitha, S and BD Ranjitha Kumari
African Journal of Biotechnology, 5.8, 659-659 (2006)
Tomoyoshi Soga et al.
The Journal of biological chemistry, 281(24), 16768-16776 (2006-04-13)
Metabolomics is an emerging tool that can be used to gain insights into cellular and physiological responses. Here we present a metabolome differential display method based on capillary electrophoresis time-of-flight mass spectrometry to profile liver metabolites following acetaminophen-induced hepatotoxicity. We
Naomi S Rajapaksa et al.
Organic letters, 15(3), 706-709 (2013-01-22)
A catalytic, enantioselective synthesis of (+)-reserpine is reported. The route features a highly diastereoselective, chiral catalyst-controlled formal aza-Diels-Alder reaction between a 6-methoxytryptamine-derived dihydro-β-carboline and an enantioenriched α-substituted enone to form a key tetracyclic intermediate. This approach addresses the challenge of
Alexander C Sutton et al.
Journal of neurophysiology, 109(2), 363-374 (2012-10-19)
Deep brain stimulation (DBS) employing high-frequency stimulation (HFS) is commonly used in the globus pallidus interna (GPi) and the subthalamic nucleus (STN) for treating motor symptoms of patients with Parkinson's disease (PD). Although DBS improves motor function in most PD
Kari A Johnson et al.
Neuropharmacology, 66, 187-195 (2012-05-02)
Metabotropic glutamate receptors (mGlus) are 7 Transmembrane Spanning Receptors (7TMs) that are differentially expressed throughout the brain and modulate synaptic transmission at both excitatory and inhibitory synapses. Recently, mGlus have been implicated as therapeutic targets for many disorders of the