Merck
403067
Sigma-Aldrich
Natriummethoxid -Lösung
ACS reagent, 0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Synonym(e):
Natriummethylat -Lösung
Größe auswählen
100 ML
CHF 82.00
250 ML
CHF 194.00
4 X 100 ML
CHF 226.00
800 ML
CHF 264.00
CHF 82.00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 82.00
250 ML
CHF 194.00
4 X 100 ML
CHF 226.00
800 ML
CHF 264.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3ONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.02
Beilstein:
3592982
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Form:
liquid
CHF 82.00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
0.5 M CH3ONa in methanol (0.5N)
Farbe
, clarity of solution to pass
bp
64.6 °C
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChIKey
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriummethoxid-Lösung besteht aus 0,5M Natriummethoxid in 0,5N Methanol. Es ist eine häufig verwendete organische Base für die organische Synthese.
Anwendung
Natriummethoxid-Lösung kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Als Lösungsmittel bei der Synthese von Disulfiden aus entsprechenden Thiolen.[1]
  • Für die Extraktion von Fettsäuremethylestern mittels Transesterifizierung.[2]
  • Synthese von (1R,2R,3R,7aS)-1,2-Dibenzylox-y-3-tert-Butyldiphenylsilyloxymethylpyrrolizidin-5-on.[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Biosynthetic origin of conjugated double bonds: production of fatty acid components of high-value drying oils in transgenic soybean embryos.
Cahoon EB, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 96(22), 12935-12940 (1999)
Electrochemical oxidation of thiols to disulfides.
Leite SLS, et al.
Synthetic Communications, 20(3), 393-397 (1990)
Polyhydroxylated pyrrolizidines. Part I: Short and highly stereocontrolled syntheses of hyacinthacines.
Izquierdo I, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(17), 2481-2487 (2001)
Gema Flores et al.
Food chemistry, 194, 1260-1265 (2015-10-17)
Black currant seeds are obtained as a residue during juice production. Black currant seed oil contains high amounts of nutritionally desirable constituents such as γ-linolenic acid (GLA), α-linolenic acid (ALA) and stearidonic acid (SA), as well as certain phenolic acids
Lisa Kolden Midtbø et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(6), 585-595 (2015-03-18)
Introduction of vegetable ingredients in fish feed has affected the fatty acid composition in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L). Here we investigated how changes in fish feed affected the metabolism of mice fed diets containing fillets from such farmed
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf