Wichtige Dokumente
8.06538
Sigma-Aldrich
Sodium methylate
for synthesis
Synonym(e):
Natriummethanolat, Natriummethoxid
Größe auswählen
5 G
CHF 52.70
250 G
CHF 83.40
500 G
CHF 103.00
CHF 52.70
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 52.70
250 G
CHF 83.40
500 G
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CH3NaO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
204-699-5
NACRES:
NA.22
CHF 52.70
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
240 °C
Wirksamkeit
2037 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
127 °C (decomposition)
Dichte
1.3 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500‑600 kg/m3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]C
InChI
1S/CH3O.Na/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChIKey
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Synthesis and Biological Evaluations: A study on the cyclization of berberine and magnolol with metformin in the presence of sodium methylate, exploring pharmaceutical applications. (Cao et al., 2017).
  • Synthesis of 5-Acetyl Derivatives of Alkyl 2-Furoates: This research focuses on the synthesis of acetyl derivatives using sodium methylate, demonstrating its role in organic synthesis. (Kuticheva et al., 2015).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Gehalt (NaOH): ≤ 1.0 %
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup