38399
Diisopropylfluorphosphat
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
DFP, DIFP, Phosphorsäure-diisopropylester-fluorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.58 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
bp
62 °C/9 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−82 °C (lit.)
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)OP(F)(=O)OC(C)C
InChI
1S/C6H14FO3P/c1-5(2)9-11(7,8)10-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
MUCZHBLJLSDCSD-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?