Merck
383538
Sigma-Aldrich
Malonaldehyd-bis(phenylimin) -monohydrochlorid
97%
Größe auswählen
25 G
CHF 120.00
100 G
CHF 403.00
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 120.00
100 G
CHF 403.00
About This Item
Lineare Formel:
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
Molekulargewicht:
258.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
218 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
InChIKey
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)