Wichtige Dokumente
190543
Acroleindimethylacetal
98%
Synonym(e):
3,3-Dimethoxy-1-propen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acetal
ether
SMILES String
COC(OC)C=C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-5(6-2)7-3/h4-5H,1H2,2-3H3
InChIKey
OBWGMYALGNDUNM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?