Merck
372978
Sigma-Aldrich
Chloroform
Chloroform
anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Synonym(e):
Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
Beilstein:
1731042
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
anhydrous
Assay:
≥99%
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Dampfdruck:
160 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Enthält
amylenes as stabilizer
Verpackung
Sure/Seal of 1, 6x1, 2 L
Pure-Pac® 2 of 20 L (USA only)
Verunreinigungen
<0.001% water
0.005% water (100mL)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Dichte
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chloroform ist ein organisches Lösungsmittel, das durchdie Chlorierung von Methan oder niedriger chlorierten Methanen hergestellt werden kann.
Anwendung
Chloroform kann als Lösungsmittel für Folgendes verwendet werden:
  • Synthese von Diarylketonen.
  • Palladium-katalysierte Kreuzkupplungsreaktion von Aryl­borsäuren mit Säurechloriden unter phosphinfreien Bedingungen für die Synthese von Arylketonen.
Es kann auch als Phosgenvorläufer in einer Aminocarbonylierung vom Friedel-Crafts-Typ verwendet werden.(3)
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Accalia Fu et al.
Diabetologia, 58(7), 1513-1522 (2015-04-16)
Precise regulation of insulin secretion by the pancreatic beta cell is essential for the maintenance of glucose homeostasis. Insulin secretory activity is initiated by the stepwise breakdown of ambient glucose to increase cellular ATP via glycolysis and mitochondrial respiration. Knockout
Pramod Kumar et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 21(7), 660-670 (2014-12-24)
Tissue engineering by self-assembly uses the cells' secretome as a regeneration template and biological factory of trophic factors. Despite the several advantages that have been witnessed in preclinical and clinical settings, the major obstacle for wide acceptance of this technology
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Todd A Lydic et al.
Methods (San Diego, Calif.), 87, 83-95 (2015-04-25)
There is an increasing recognition of the role that cancer cell derived exosomes play in intercellular signaling upon fusion or uptake with a target cell, including immune system evasion, tumor growth and metastasis. To date, however, although exosomal membrane and
Shuiquan Tang et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 368(1616), 20120318-20120318 (2013-03-13)
Two novel reductive dehalogenases (RDases) that are highly similar to each other but catalyse distinct dechlorination reactions were identified from Dehalobacter-containing mixed cultures. These two RDases were partially purified from crude protein extracts of anaerobic dechlorinating enrichment cultures using blue
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review