Merck
37209
Supelco
Chromat-Testkit Quantofix®
3-100 mg/L (CrO42-)
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
chromate
Messbereich
3-100 mg/L (CrO42-)
Anwendung(en)
environmental
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
Inhalt:
Set inklusive Reagenzien und Teststäbchen für 100 Bestimmungen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).
Abstufung:
0 − 3 − 10 − 30 − 100 mg/L CrO42-
Sonstige Hinweise
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
110012
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)