Merck
1.14688
Supelco
Crack Set 10C Pretreatment Kit
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Größe auswählen
25 TESTS
CHF 265.00
CHF 265.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 TESTS
CHF 265.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
SE.11
CHF 265.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Crack-Set 10C, sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
spezifische(r) Analyt(en)
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
Methode(n)
photometry: suitable
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
für den Aufschluss von Blei, Cadmium, Eisen, Kupfer, Nickel, Phosphor (gesamt) und Zink, 25 Aufschlüsse Spectroquant®
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Cobalt in Abwasser aus Produktion und Gießen von Nichteisenmetallen