Merck
1.10006
Supelco
Nickel Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-500 mg/L (Ni), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Nickel-Teststreifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nickeltest, colorimetric, 10-500 mg/L (Ni), MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
nickel
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
10-500 mg/L (Ni)
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 10 - 25 - 100 - 250 - 500 mg/l (Ni), MQuant®
Der MQuant® Nickeltest eignet sich für die Kontrolle von Abwasser, Galvanisierungslösungen und Katalysatoren sowie zur Verwendung in der Glas- und Keramikindustrie. Er bietet außerdem eine sehr einfache Methode, um metallisches Nickel in Legierungen oder Vernickelungen zu identifizieren. Nickel(II)-Ionen reagieren mit Dimethylglyoxim, um einen roten Komplex zu bilden. Die Nickelkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Die Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nickelkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant® Test angewandt wird.
Verlinkung
Ersetzt: 10006-1; 10006
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1