Merck
34502
Supelco
Prometrin-(N2-isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(Isopropyl-d7-amino)-4-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazin, N2-(1-Methylethyl-d7)-N4-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin, Prometryn-d7
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10D7H12N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.40
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)NC1=NC(SC)=NC(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Betty Chaumet et al.
Ecotoxicology (London, England), 29(2), 185-195 (2020-01-24)
Variations of temperature and photoperiod throughout different seasons can affect aquatic communities such as biofilms. Biofilms, generally present at the base of trophic chains in freshwaters, are also subject to organic contamination, and are especially affected by herbicides. Many studies