Merck
733458
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.999% trace metals basis, electronic grade
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
product name
2-Propanol, electronic grade, 99.999% trace metals basis
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.999% trace metals basis
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.05% water
water
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (completely)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Propanol (IPA) ist ein für elektronische Systeme qualifiziertes Lösungsmittel, das vornehmlich zum Spülen von Halbleitern, Metallen und organischen Polymeren eingesetzt wird.
Anwendung
IPA kann zum Spülen verschiedenster Materialien wie Gold-Titan-Sonden, Methanol-Brennstoffzellen, organischen Halbleitern und Siliziumscheiben verwendet werden.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Effects of ethanol in methanol fuel on the performance of membrane electrode assemblies for direct methanol fuel cells.
Yang S, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2018)
Sol-gel synthesis and characterization of nanocrystalline ZnO powders.
Ristic M, et al.
Journal of alloys and compounds, 397(1-2), L1-L4 (2005)
Oriented UiO-66 thin films through solution shearing.
Ghorbanpour A, et al.
CrystEngComm, 20(3), 294-300 (2018)
Tattoo-Paper Transfer as a Versatile Platform for All-Printed Organic Edible Electronics.
Bonacchini GE, et al.
Advanced Materials, 30(14), 1706091-1706091 (2018)
Fabrication of electrically contacted plasmonic Schottky nanoantennas on silicon.
Alavirad M, et al.
Chinese Optics Letters, 16(5), 050007-050007 (2018)