Merck
33415
Supelco
Aflatoxin Mix 4 -Lösung
analytical standard
Größe auswählen
2 ML
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
CHF 1’010.00
About This Item
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Aflatoxine sind eine Gruppe hypertoxischer Sekundärmetaboliten, die durch Pilze des Genus Aspergillus, hauptsächlich A. flavus, A. Parasiticus und A. nomius, erzeugt werden. Von den 20 bisher identifizierten Aflatoxinen sind B1, B2, G1 und G2 die vier natürlich vorkommenden Aflatoxine.
Anwendung
Es ist zur Verwendung bei der Kalibrierung von Analyseinstrumenten, der Validierung von Analyseverfahren, der Bestimmung von Nachweisgrenzen und in Linearitätsstudien sowie Rückgewinnungsexperimenten vorgesehen.
Diese Aflatoxin-Mischung-4-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Fluoreszenznachweis (UHPLC-FLD)-basierte Quantifizierung von Aflatoxinen (B1, B2, G1 und G2) in Proben von Kaffeebohnen und -pulver
  • Messung von Aflatoxinen (B1, B2, G1 und G2) in Proben von Mais, Reis, Sorghum-Mehl und Erdnüssen mittels an einen Fluoreszenzdetektor gekoppelter Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie
  • Bestimmung von natürlich vorkommenden Aflatoxinen in 65 mit Erdnuss angereicherten Mehlproben durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit einem Fluoreszenznachweis
Komponenten
B1, G1, B2, G2 in Acetonitril (je 20 ug/mL)
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Clustered pathway genes in aflatoxin biosynthesis.
Yu J, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 70(3), 1253-1262 (2004)
Artikel
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf